4-(Chloromethyl)-3,5-dimethylisoxazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR0256-100G
OR0256-25G
OR0256-5G
OR0256-500G
OR0256-1KG
OR0256-5KG
APOSOR0256-100GEA
185
EUR
APOSOR0256-100G
APOSOR0256-25G
APOSOR0256-5G
APOSOR0256-500G
APOSOR0256-1KG
APOSOR0256-5KG
4-(Chloromethyl)-3,5-dimethylisoxazole
4-(Chloromethyl)-3,5-dimethylisoxazole
Formule:
C₆H₈ClNO Kookpunt: 88…90 °C/7mmHg Dichtheid: 1,167 g/cm³ (25 °C) Vlampunt: 95 °C Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD00003154 CAS nummer: 19788-37-5 EINECS: 243-312-4 |