6-Chloro-4-nitro-o-toluidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR0258-1G OR0258-25G OR0258-5G
APOSOR0258-1GEA 22 EUR
APOSOR0258-1G APOSOR0258-25G APOSOR0258-5G
6-Chloro-4-nitro-o-toluidine
6-Chloro-4-nitro-o-toluidine
Formule: C₇H₇ClN₂O₂
Smeltpunt: 170…176 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01313703
CAS nummer: 69951-02-6