6-Chloro-o-cresol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR0259-25G OR0259-5G
APOSOR0259-25GEA 0 EUR
APOSOR0259-25G APOSOR0259-5G
6-Chloro-o-cresol 98%
6-Chloro-o-cresol
Formule: C₇H₇ClO
Kookpunt: 75…76 °C/12mmHg
Dichtheid: 1,201 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 72 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00020000
CAS nummer: 87-64-9
EINECS: 201-760-8
UN: 2669
ADR: 6.1,III