3-Chloro-2-methylphenyl isocyanate 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR0260-1G OR0260-5G
APOSOR0260-1GEA 78.9 EUR
APOSOR0260-1G APOSOR0260-5G
3-Chloro-2-methylphenyl isocyanate 99%
3-Chloro-2-methylphenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Formule: C₈H₆ClNO
Kookpunt: 94…95 °C/9mmHg
Dichtheid: 1,247 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00037036
CAS nummer: 40397-90-8
UN: 2206
ADR: 6.1,III