4-Picolyl chloride hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-(Chloromethyl)pyridine hydrochloride, 4-(Chloromethyl)-pyridinium chloride
OR0263-100G OR0263-25G OR0263-500G
APOSOR0263-100GEA 58.4 EUR
APOSOR0263-100G APOSOR0263-25G APOSOR0263-500G
4-Picolyl chloride hydrochloride
4-Picolyl chloride hydrochloride
Formule: C₆H₇Cl₂N
Smeltpunt: 166…173 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00012826
CAS nummer: 1822-51-1
EINECS: 217-350-7
UN: 3261
ADR: 8,III