ω-Bromo-3-chloroacetophenone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR0271-1G OR0271-25G OR0271-5G
APOSOR0271-1GEA 22 EUR
APOSOR0271-1G APOSOR0271-25G APOSOR0271-5G
ω-Bromo-3-chloroacetophenone 97%
ω-Bromo-3-chloroacetophenone
Formule: C₈H₆BrClO
Smeltpunt: 37…40 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00792669
CAS nummer: 41011-01-2
UN: 1759
ADR: 8,III