2-(4-Chlorophenoxy)ethanimidamide hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR0272-5G OR0272-1G
APOSOR0272-5GEA 512 EUR
APOSOR0272-5G APOSOR0272-1G
2-(4-Chlorophenoxy)ethanimidamide hydrochloride
2-(4-Chlorophenoxy)ethanimidamide hydrochloride
Formule: C₈H₁₀Cl₂N₂O
Smeltpunt: 185…187 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00464961
CAS nummer: 59104-19-7