trans-4-(4-Chlorophenyl)cyclohexane-1-carboxylic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR0279-5G OR0279-1G OR0279-25G
APOSOR0279-5GEA 57 EUR
APOSOR0279-5G APOSOR0279-1G APOSOR0279-25G
trans-4-(4-Chlorophenyl)cyclohexane-1-carboxylic acid 98%
trans-4-(4-Chlorophenyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
Formule: C₁₃H₁₅ClO₂
Smeltpunt: 249…255 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06797626
CAS nummer: 49708-81-8