3-(4'-Chlorophenyl)propanol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-(4-Chlorophenyl)propan-1-ol
OR0287-1G OR0287-25G OR0287-5G
APOSOR0287-1GEA 22 EUR
APOSOR0287-1G APOSOR0287-25G APOSOR0287-5G
3-(4'-Chlorophenyl)propanol 95%
3-(4'-Chlorophenyl)propanol
Formule: C₉H₁₁ClO
Kookpunt: 98…102 °C/0,1mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00831102
CAS nummer: 6282-88-8