4-[(4-Chlorophenyl)sulphanyl]-3-nitrobenzenecarbaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR0292-1G OR0292-250MG
APOSOR0292-1GEA 0 EUR
APOSOR0292-1G APOSOR0292-250MG
4-[(4-Chlorophenyl)sulphanyl]-3-nitrobenzenecarbaldehyde
4-[(4-Chlorophenyl)sulphanyl]-3-nitrobenzenecarbaldehyde
Formule: C₁₃H₈ClNO₃S
Smeltpunt: 120 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00098773
CAS nummer: 270262-96-9