2-Chloro-5-propylpyrimidine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR0295-10G OR0295-1G
APOSOR0295-10GEA 191 EUR
APOSOR0295-10G APOSOR0295-1G
2-Chloro-5-propylpyrimidine 97%
2-Chloro-5-propylpyrimidine
Formule: C₇H₉ClN₂
MW: 156.61 g/mol
Kookpunt: 100 °C/3mmHg
Dichtheid: 1.142 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00799403
CAS nummer: 219555-98-3