Ethyl-4-bromobenzoate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Bromobenzoic acid ethyl ester, Ethyl 4-bromobenzoate
OR0300-10G OR0300-100G
APOSOR0300-10GEA 22 EUR
APOSOR0300-10G APOSOR0300-100G
Ethyl-4-bromobenzoate 98%
Ethyl-4-bromobenzoate
Formule: C₉H₉BrO₂
Kookpunt: 262…264 °C
Dichtheid: 1,403 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00016329
CAS nummer: 5798-75-4
EINECS: 227-347-2
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III