3-Chlorothiophene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR0302-25G OR0302-5G OR0302-100G
APOSOR0302-25GEA 81.8 EUR
APOSOR0302-25G APOSOR0302-5G APOSOR0302-100G
3-Chlorothiophene
3-Chlorothiophene
Formule: C₄H₃ClS
Kookpunt: 137…139 °C
Dichtheid: 1,276 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 37 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00043887
CAS nummer: 17249-80-8
UN: 1993
ADR: 3,III