2'-Deoxyuridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR0326-100G OR0326-25G OR0326-5G
APOSOR0326-100GEA 219 EUR
APOSOR0326-100G APOSOR0326-25G APOSOR0326-5G
2'-Deoxyuridine
2'-Deoxyuridine
Formule: C₉H₁₂N₂O₅
Smeltpunt: 165…167 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006527
CAS nummer: 951-78-0
EINECS: 213-455-7