3,4-Diaminobenzonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR0330-1G OR0330-25G OR0330-5G
APOSOR0330-1GEA 22 EUR
APOSOR0330-1G APOSOR0330-25G APOSOR0330-5G
3,4-Diaminobenzonitrile 95%
3,4-Diaminobenzonitrile
Formule: C₇H₇N₃
Smeltpunt: 144…148 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00723901
CAS nummer: 17626-40-3