3,5-Dichlorobenzhydrazide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR0341-1G OR0341-250MG OR0341-5G
APOSOR0341-1GEA 0 EUR
APOSOR0341-1G APOSOR0341-250MG APOSOR0341-5G
3,5-Dichlorobenzhydrazide
3,5-Dichlorobenzhydrazide
Formule: C₇H₆Cl₂N₂O
Smeltpunt: 205…207 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00833411
CAS nummer: 62899-78-9