3,5-Dichlorobenzoyl chloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR0343-100G OR0343-25G OR0343-500G
APOSOR0343-100GEA 42.4 EUR
APOSOR0343-100G APOSOR0343-25G APOSOR0343-500G
3,5-Dichlorobenzoyl chloride 98%
3,5-Dichlorobenzoyl chloride
Formule: C₇H₃Cl₃O
Kookpunt: 245 °C/25mmHg
Smeltpunt: 24…28 °C
Vlampunt: 113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009817
CAS nummer: 2905-62-6
EINECS: 220-813-6
UN: 3261
ADR: 8,II