2,3-Dichlorobenzoyl cyanide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (2,3-Dichlorophenyl)(oxo)acetonitrile
OR0344-100G OR0344-25G
APOSOR0344-100GEA 208 EUR
APOSOR0344-100G APOSOR0344-25G
2,3-Dichlorobenzoyl cyanide
2,3-Dichlorobenzoyl cyanide
Formule: C₈H₃Cl₂NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00792559
CAS nummer: 77668-42-9