3-Amino-4-pyrazolecarbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR0352T-100G
OR0352T-25G
OR0352T-250G
APOSOR0352T-100GEA
43.8
EUR
APOSOR0352T-100G
APOSOR0352T-25G
APOSOR0352T-250G
3-Amino-4-pyrazolecarbonitrile
3-Amino-4-pyrazolecarbonitrile
A synthetic intermediate.
Formule:
C₄H₄N₄ Smeltpunt: 172…176 °C Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD00005237 CAS nummer: 16617-46-2 EINECS: 240-665-6 UN: 3439 ADR: 6.1,III |