2,4-Dichloro-6-methylbenzenesulphonamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR0353-1G OR0353-5G OR0353-10G
APOSOR0353-1GEA 106 EUR
APOSOR0353-1G APOSOR0353-5G APOSOR0353-10G
2,4-Dichloro-6-methylbenzenesulphonamide
2,4-Dichloro-6-methylbenzenesulphonamide
Formule: C₇H₇Cl₂NO₂S
Smeltpunt: 178…180 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 568577-80-0