2,4-Dichloro-6-methylphenyl isothiocyanate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR0354-5G OR0354-1G
APOSOR0354-5GEA 421 EUR
APOSOR0354-5G APOSOR0354-1G
2,4-Dichloro-6-methylphenyl isothiocyanate
2,4-Dichloro-6-methylphenyl isothiocyanate
Formule: C₈H₅Cl₂NS
Smeltpunt: 57…58 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 306935-83-1