2,6-Dichloro-3-nitropyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR0356-100G OR0356-25G OR0356-500G
APOSOR0356-100GEA 40.9 EUR
APOSOR0356-100G APOSOR0356-25G APOSOR0356-500G
2,6-Dichloro-3-nitropyridine 98%
2,6-Dichloro-3-nitropyridine
Formule: C₅H₂Cl₂N₂O₂
Smeltpunt: 55…60 °C
Vlampunt: 110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006234
CAS nummer: 16013-85-7
EINECS: 240-151-1