(3,4-Dichlorophenyl)acetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR0359-100G OR0359-500G
APOSOR0359-100GEA 0 EUR
APOSOR0359-100G APOSOR0359-500G
(3,4-Dichlorophenyl)acetic acid 98%
(3,4-Dichlorophenyl)acetic acid
Formule: (C₆H₃Cl₂)CH₂COOH
Smeltpunt: 87…92 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004333
CAS nummer: 5807-30-7
EINECS: 227-368-7