2-(3,4-Dichlorophenyl)acetohydrazide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR0360-1G OR0360-250MG OR0360-5G
APOSOR0360-1GEA 220 EUR
APOSOR0360-1G APOSOR0360-250MG APOSOR0360-5G
2-(3,4-Dichlorophenyl)acetohydrazide
2-(3,4-Dichlorophenyl)acetohydrazide
Formule: C₈H₈Cl₂N₂O
Smeltpunt: 131…133 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00833407
CAS nummer: 129564-33-6