2,6-Dichloroisonicotinic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,6-Dichloropyridine-4-carboxylic acid
OR0368-100G OR0368-25G OR0368-5G
APOSOR0368-100GEA 213 EUR
APOSOR0368-100G APOSOR0368-25G APOSOR0368-5G
2,6-Dichloroisonicotinic acid 98%
2,6-Dichloroisonicotinic acid
Formule: C₆H₃Cl₂NO₂
Smeltpunt: 208…212 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00234147
CAS nummer: 5398-44-7