5-Iodo-2,3-dihydrobenzofuran 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR0381-1G OR0381-5G
APOSOR0381-1GEA 58.4 EUR
APOSOR0381-1G APOSOR0381-5G
5-Iodo-2,3-dihydrobenzofuran 95+%
5-Iodo-2,3-dihydrobenzofuran
Formule: C₈H₇IO
Smeltpunt: 62…65 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00817051
CAS nummer: 132464-84-7