5-Nitroindole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR0385-100G
OR0385-25G
APOSOR0385-100GEA
95
EUR
APOSOR0385-100G
APOSOR0385-25G
5-Nitroindole 98%
5-Nitroindole
Formule:
C₈H₆N₂O₂ Smeltpunt: 139…143 °C Vlampunt: >110 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00005673 CAS nummer: 6146-52-7 EINECS: 228-153-0 |