2,6-Dihydroxy-9,10-anthraquinone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR0392-25G OR0392-5G
APOSOR0392-25GEA 106 EUR
APOSOR0392-25G APOSOR0392-5G
2,6-Dihydroxy-9,10-anthraquinone 97%
2,6-Dihydroxy-9,10-anthraquinone
Formule: C₁₄H₈O₄
Smeltpunt: >320 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001228
CAS nummer: 84-60-6
EINECS: 201-544-3