2,4-Dimethoxyphenyl isothiocyanate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1,3-Dimethoxy-4-isothiocyanatobenzene, 2,4-Dimethoxyphenylisothiocyanate
OR0408-5G OR0408-1G
APOSOR0408-5GEA 122 EUR
APOSOR0408-5G APOSOR0408-1G
2,4-Dimethoxyphenyl isothiocyanate 97%
2,4-Dimethoxyphenyl isothiocyanate
Formule: C₉H₉NO₂S
MW: 195.24 g/mol
Kookpunt: 166…167 °C/6mmHg
Smeltpunt: 51…53 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00041058
CAS nummer: 33904-03-9
UN: 2923
ADR: 8+6.1 III