3,5-Dimethyladamantane-1-carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR0409-1G OR0409-25G OR0409-5G
APOSOR0409-1GEA 35.1 EUR
APOSOR0409-1G APOSOR0409-25G APOSOR0409-5G
3,5-Dimethyladamantane-1-carboxylic acid 95%
3,5-Dimethyladamantane-1-carboxylic acid
Formule: C₁₃H₂₀O₂
Smeltpunt: 89…90 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00188067
CAS nummer: 14670-94-1