4-(Dimethylamino)phenyl isothiocyanate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR0411-1G OR0411-5G OR0411-25G
APOSOR0411-1GEA 71.6 EUR
APOSOR0411-1G APOSOR0411-5G APOSOR0411-25G
4-(Dimethylamino)phenyl isothiocyanate
4-(Dimethylamino)phenyl isothiocyanate
Formule: C₉H₁₀N₂S
Smeltpunt: 64…66 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00041093
CAS nummer: 2131-64-8
EINECS: 218-360-4
UN: 2928
ADR: 6.1+8,II