1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR0417-5G OR0417-25G
APOSOR0417-5GEA 110 EUR
APOSOR0417-5G APOSOR0417-25G
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 98%
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Formule: C₆H₈N₂O₂
Smeltpunt: 206…213 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00159636
CAS nummer: 5744-56-9