2,3-Dihydro-1-benzofuran-7-carbonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR0421-1G OR0421-250MG OR0421-500MG
APOSOR0421-1GEA 631 EUR
APOSOR0421-1G APOSOR0421-250MG APOSOR0421-500MG
2,3-Dihydro-1-benzofuran-7-carbonyl chloride
2,3-Dihydro-1-benzofuran-7-carbonyl chloride
Formule: C₉H₇ClO₂
Smeltpunt: 55…61 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06658967
CAS nummer: 123266-63-7