8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-amine dihydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Amino-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octane dihydrochloride
OR0430-1G OR0430-250MG
APOSOR0430-1GEA 49.7 EUR
APOSOR0430-1G APOSOR0430-250MG
8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-amine dihydrochloride
8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-amine dihydrochloride
Formule: C₈H₁₈Cl₂N₂
MW: 213.15 g/mol
Smeltpunt: 290 °C (ontbinding)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07366481
CAS nummer: 646477-45-4