2-Ethoxyphenyl isocyanate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR0434-25G OR0434-5G
APOSOR0434-25GEA 257 EUR
APOSOR0434-25G APOSOR0434-5G
2-Ethoxyphenyl isocyanate 97%
2-Ethoxyphenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Formule: C₉H₉NO₂
Kookpunt: 119…121 °C/22mmHg
Dichtheid: 1,105 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 102 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00002007
CAS nummer: 5395-71-1
UN: 2206
ADR: 6.1,III