2-Thiazolecarbonyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR0455-1G OR0455-250MG OR0455-500MG
APOSOR0455-1GEA 238 EUR
APOSOR0455-1G APOSOR0455-250MG APOSOR0455-500MG
2-Thiazolecarbonyl chloride 97%
2-Thiazolecarbonyl chloride
Formule: C₄H₂ClNOS
Smeltpunt: 54…58 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD06658970
CAS nummer: 30216-57-0
UN: 3261
ADR: 8,II