Ethyl diethoxyacetate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR0457-100G OR0457-25G OR0457-500G
APOSOR0457-100GEA 39.5 EUR
APOSOR0457-100G APOSOR0457-25G APOSOR0457-500G
Ethyl diethoxyacetate 97%
Ethyl diethoxyacetate
Formule: C₈H₁₆O₄
Kookpunt: 198…200 °C
Dichtheid: 0,985 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 73 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009231
CAS nummer: 6065-82-3
EINECS: 227-999-8