2-Ethyl-6-methylphenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR0472-1G OR0472-5G
APOSOR0472-1GEA 22 EUR
APOSOR0472-1G APOSOR0472-5G
2-Ethyl-6-methylphenol
2-Ethyl-6-methylphenol
Formule: C₉H₁₂O
MW: 136.19 g/mol
Kookpunt: 96…98 °C/15mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00962292
CAS nummer: 1687-64-5