Ethyl-2-phenylpropionate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR0476-1G OR0476-250MG
APOSOR0476-1GEA 55.5 EUR
APOSOR0476-1G APOSOR0476-250MG
Ethyl-2-phenylpropionate
Ethyl-2-phenylpropionate
Formule: C₁₁H₁₄O₂
Kookpunt: 122 °C/20mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00795471
CAS nummer: 2510-99-8