1-Boc-4-(4-carboxybenzyl)piperazine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Boc-4-(4-Carboxybenzyl)piperazine, 4-(4-Carboxybenzyl)piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 4-{[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]methyl}benzoic acid
OR0480-1G OR0480-5G
APOSOR0480-1GEA 90.6 EUR
APOSOR0480-1G APOSOR0480-5G
1-Boc-4-(4-carboxybenzyl)piperazine
1-Boc-4-(4-carboxybenzyl)piperazine
Formule: C₁₇H₂₄N₂O₄
MW: 320.39 g/mol
Smeltpunt: 212…213 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04974012
CAS nummer: 479353-63-4