3-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonylamino]-1-propanol 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Fmoc-β-Ala-ol, 3-(Fmoc-amino)-1-propanol
OR0487-100G OR0487-25G
APOSOR0487-100GEA 280 EUR
APOSOR0487-100G APOSOR0487-25G
3-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonylamino]-1-propanol 95+%
3-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonylamino]-1-propanol
Formule: C₁₈H₁₉NO₃
Smeltpunt: 124…126 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00409484
CAS nummer: 157887-82-6