2-Amino-3-hydroxypyridin
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR0493-100G OR0493-500G OR0493-1KG
APOSOR0493-100GEA 24.9 EUR
APOSOR0493-100G APOSOR0493-500G APOSOR0493-1KG
2-Amino-3-hydroxypyridin
2-Amino-3-hydroxypyridin
Formule: C₅H₆N₂O
Smeltpunt: 166…174 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006317
CAS nummer: 16867-03-1
EINECS: 240-886-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III