3,3-Dimethylbutyric acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR0494-100G OR0494-500G OR0494-1KG
APOSOR0494-100GEA 26.3 EUR
APOSOR0494-100G APOSOR0494-500G APOSOR0494-1KG
3,3-Dimethylbutyric acid
3,3-Dimethylbutyric acid
Formule: C₆H₁₂O₂
Kookpunt: 185…190 °C
Smeltpunt: –11 °C
Dichtheid: 0,9124 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 88 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002715
CAS nummer: 1070-83-3
EINECS: 213-982-2
UN: 3265
ADR: 8,III