2-Formylimidazole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR0497-100G OR0497-25G OR0497-5G
APOSOR0497-100GEA 271 EUR
APOSOR0497-100G APOSOR0497-25G APOSOR0497-5G
2-Formylimidazole 95%
2-Formylimidazole
Formule: C₄H₄N₂O
Kookpunt: 80 °C/0,1mmHg
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00003544
CAS nummer: 10111-08-7