3-(2-Hydroxyethyl)indole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Indoleethanol, Indol-3-ethanol, Tryptophol, β-Indol-3-ylethanol
OR0519-5G OR0519-25G OR0519-100G
APOSOR0519-5GEA 76 EUR
APOSOR0519-5G APOSOR0519-25G APOSOR0519-100G
3-(2-Hydroxyethyl)indole 98%
3-(2-Hydroxyethyl)indole
Formule: C₁₀H₁₁NO
MW: 161.2 g/mol
Kookpunt: 174 °C/2mmHg
Smeltpunt: 57…60 °C
Vlampunt: 255 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005659
CAS nummer: 526-55-6
EINECS: 208-393-2
Merck Index: 12,09930