4'-Hydroxy-3'-methylacetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR0526-100G OR0526-25G OR0526-5G
APOSOR0526-100GEA 141 EUR
APOSOR0526-100G APOSOR0526-25G APOSOR0526-5G
4'-Hydroxy-3'-methylacetophenone
4'-Hydroxy-3'-methylacetophenone
Formule: C₉H₁₀O₂
MW: 150.18 g/mol
Kookpunt: 175 °C/1mmHg
Smeltpunt: 107…109 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002231
CAS nummer: 876-02-8
EINECS: 212-880-5