3-Hydroxy-4-nitrobenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR0535-100G OR0535-25G OR0535-500G
APOSOR0535-100GEA 40.9 EUR
APOSOR0535-100G APOSOR0535-25G APOSOR0535-500G
3-Hydroxy-4-nitrobenzoic acid
3-Hydroxy-4-nitrobenzoic acid
Formule: C₇H₅NO₅
Smeltpunt: 229…236 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007110
CAS nummer: 619-14-7
EINECS: 210-580-9