5-Mercapto-4-pentyl-4H-1,2,4-triazol-3-ol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR0536-1G OR0536-5G
APOSOR0536-1GEA 90.6 EUR
APOSOR0536-1G APOSOR0536-5G
5-Mercapto-4-pentyl-4H-1,2,4-triazol-3-ol
5-Mercapto-4-pentyl-4H-1,2,4-triazol-3-ol
Formule: C₇H₁₃N₃OS
Smeltpunt: 146…149 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00207999
CAS nummer: 117987-05-0