4-Iodo-2-nitrotoluene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR0542-100G OR0542-25G OR0542-5G
APOSOR0542-100GEA 54.1 EUR
APOSOR0542-100G APOSOR0542-25G APOSOR0542-5G
4-Iodo-2-nitrotoluene 98%
4-Iodo-2-nitrotoluene
Formule: C₇H₆INO₂
Smeltpunt: 66…67 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00051090
CAS nummer: 41252-97-5