4-(1H-Indol-3-yl)butan-2-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR0547-1G OR0547-250MG OR0547-2.5G
APOSOR0547-1GEA 65.8 EUR
APOSOR0547-1G APOSOR0547-250MG APOSOR0547-2.5G
4-(1H-Indol-3-yl)butan-2-one
4-(1H-Indol-3-yl)butan-2-one
Formule: C₁₂H₁₃NO
Smeltpunt: 85…86 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00047198
CAS nummer: 5541-89-9